4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12826-100MG OR12826-500MG
APOSOR12826-100MGEA 469 DKK
APOSOR12826-100MG APOSOR12826-500MG
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840146
CAS-nummer: 105283-60-1