1-Phenyl-1,3-butandion
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 164 DKK
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Phenyl-1,3-butandion
1-Phenyl-1,3-butandion
Formel: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008786
CAS-nummer: 93-91-4
EINECS: 202-286-4