3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 DKK
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 151…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173812
CAS-nummer: 175277-11-9