1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 32070 DKK
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltepunkt: 251…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 175205-04-6