3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12788-1G OR12788-5G OR12788-25G
APOSOR12788-1GEA 183 DKK
APOSOR12788-1G APOSOR12788-5G APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Formel: C5H5BrN2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840438
CAS-nummer: 98786-86-8