5-Bromindol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-1H-indole
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 240 DKK
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromindol 99%
5-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005670
CAS-nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7