4-Bromo-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12759-25G OR12759-5G
APOSOR12759-25GEA 436 DKK
APOSOR12759-25G APOSOR12759-5G
4-Bromo-1H-indazole
4-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664001
CAS-nummer: 186407-74-9