2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 3990 DKK
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1882-56-0