4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR1271-100G
OR1271-25G
APOSOR1271-100GEA
5220
DKK
APOSOR1271-100G
APOSOR1271-25G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂S Smeltepunkt: 166…169 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173830 CAS-nummer: 18212-21-0 |