N-Boc-1,3-propanediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 327 DKK
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 174.244 g/mol
Kogepunkt: 203 °C
Smeltepunkt: 22 °C
Massefylde: 0.998 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210021
CAS-nummer: 75178-96-0
UN nummer: 3259
ADR: 8 III