(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12683-1G OR12683-250MG
APOSOR12683-1GEA 480 DKK
APOSOR12683-1G APOSOR12683-250MG
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Smeltepunkt: 65…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631929
CAS-nummer: 85952-30-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II