(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12681-1G OR12681-25G OR12681-5G
APOSOR12681-1GEA 164 DKK
APOSOR12681-1G APOSOR12681-25G APOSOR12681-5G
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molekylvægt: 225.10 g/mol
Smeltepunkt: 93…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631927
CAS-nummer: 6966-45-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II