4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 1480 DKK
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁ClO₂S
Smeltepunkt: 105…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631922
CAS-nummer: 101366-51-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II