Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12661-100G OR12661-25G
APOSOR12661-100GEA 538 DKK
APOSOR12661-100G APOSOR12661-25G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₂
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684186
CAS-nummer: 946-99-6