Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 349 DKK
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₄
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173773
CAS-nummer: 104776-74-1