(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12641-1G OR12641-5G OR12641-25G
APOSOR12641-1GEA 164 DKK
APOSOR12641-1G APOSOR12641-5G APOSOR12641-25G
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol
Formel: C₁₀H₁₆O
Kogepunkt: 81…83 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 0,9398 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460036
CAS-nummer: 22972-51-6