Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12636-1G OR12636-5G
APOSOR12636-1GEA 0 DKK
APOSOR12636-1G APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Kogepunkt: 141…143 °C/23mmHg
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09910342
CAS-nummer: 3177-20-6