4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 218 DKK
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684106
CAS-nummer: 3413-27-2