1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
OR1258-100G OR1258-25G
APOSOR1258-100GEA 1860 DKK
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formel: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Kogepunkt: 70 °C/0,5mmHg
Massefylde: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009655
CAS-nummer: 69304-37-6
UN nummer: 2987
ADR: 8,II