3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12556-1G OR12556-5G
APOSOR12556-1GEA 1300 DKK
APOSOR12556-1G APOSOR12556-5G
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
Formel: C₁₃H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781045
CAS-nummer: 376637-85-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III