3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (±)-Nornicotine, DL-Nornicotine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 164 DKK
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekylvægt: 148.21 g/mol
Kogepunkt: 107…108 °C/2mmHg
Massefylde: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016913
CAS-nummer: 5746-86-1