4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1251-1G OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA 0 DKK
APOSOR1251-1G APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Smeltepunkt: 141…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052170
CAS-nummer: 56671-28-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III