2,5-Dibromopyrazine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 942 DKK
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Kogepunkt: 234 °C
Massefylde: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061601
CAS-nummer: 23229-26-7