m-Cresidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 556 DKK
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
m-Cresidin 98%
m-Cresidin
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 248…249 °C
Smeltepunkt: 13…14 °C
Massefylde: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007735
CAS-nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7