1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR12486-1G OR12486-5G
APOSOR12486-1GEA 4040 DKK
APOSOR12486-1G APOSOR12486-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formel: C₁₀H₈ClN₃OS
Smeltepunkt: 250…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817445
CAS-nummer: 952183-72-1