4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12457-1G OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-1GEA 1400 DKK
APOSOR12457-1G APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, Technical Grade
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇ClN₂OS
Smeltepunkt: 184…186 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09817458
CAS-nummer: 952182-46-6