DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR12450-250MG
OR12450-2.5G
OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA
427
DKK
APOSOR12450-250MG
APOSOR12450-2.5G
APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formel:
C₈H₉NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00065931 CAS-nummer: 938-97-6 |