[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanol
OR12441-500MG OR12441-250MG
APOSOR12441-500MGEA 295 DKK
APOSOR12441-500MG APOSOR12441-250MG
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 45…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01928812
CAS-nummer: 90924-12-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III