4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 DKK
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159724
CAS-nummer: 2039-50-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III