3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 218 DKK
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
Molekylvægt: 127.10 g/mol
Smeltepunkt: 210…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464222
CAS-nummer: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9