1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12418-1G OR12418-5G
APOSOR12418-1GEA 291 DKK
APOSOR12418-1G APOSOR12418-5G
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 293…295 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06809665
CAS-nummer: 53484-17-6