Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 1310 DKK
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.1620 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263220
CAS-nummer: 67973-80-2