(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12407-1G OR12407-250MG OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA 436 DKK
APOSOR12407-1G APOSOR12407-250MG APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08556301
CAS-nummer: 84547-61-5