(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12405-1G
APOSOR12405-1GEA 0 DKK
APOSOR12405-1G
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702371
CAS-nummer: 930110-98-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III