2-Bromo-3-furoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12387-1G OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-1GEA 2270 DKK
APOSOR12387-1G APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Formel: C₅H₂BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702418
CAS-nummer: 915707-69-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II