N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12379-1G OR12379-250MG OR12379-100MG OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA 2010 DKK
APOSOR12379-1G APOSOR12379-250MG APOSOR12379-100MG APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₂ClNS
Smeltepunkt: 168…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07106798
CAS-nummer: 912569-78-9