3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, HCl
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 426 DKK
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Formel: C₇H₈ClNO₃
Molekylvægt: 189.6000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043420
CAS-nummer: 14206-69-0