6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 186 DKK
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
Smeltepunkt: 200…206 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792689
CAS-nummer: 17826-04-9