dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 360 DKK
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈O₂
Smeltepunkt: 73…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00136272
CAS-nummer: 5397-82-0