4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 4200 DKK
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₈H₁₇N
Kogepunkt: 75…80 °C/20mmHg
Massefylde: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04969087
CAS-nummer: 42195-97-1
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III