tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-(4-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-4-yl)benzonitrile, N1-BOC protected
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 164 DKK
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁N₃O₂
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791198
CAS-nummer: 186650-98-6