4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Piperidin-2-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 1590 DKK
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 234.73 g/mol
Smeltepunkt: 291…293 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865124
CAS-nummer: 690634-79-8