1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 698 DKK
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03372500
CAS-nummer: 63214-58-4
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III