2-(Aminomethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxybenzylamine
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 230 DKK
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Formel: C₇H₉NO
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00870498
CAS-nummer: 932-30-9
EINECS: 213-249-7