(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G OR12313-250MG OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA 889 DKK
APOSOR12313-1G APOSOR12313-250MG APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Formel: C₉H₁₁N₃
Smeltepunkt: 261…263 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457746
CAS-nummer: 20028-40-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III