Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 1660 DKK
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClOS
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 120081-47-2
UN nummer: 1759
ADR: 8 III