2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 3690 DKK
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₃S
Smeltepunkt: 175…177 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09702410
CAS-nummer: 906353-04-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III