Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 2140 DKK
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 10134-98-2