2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR12278-1G OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA 164 DKK
APOSOR12278-1G APOSOR12278-5G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142.5900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126945
CAS-nummer: 38557-72-1