ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
OR12270-5G OR12270-100G OR12270-25G
APOSOR12270-5GEA 371 DKK
APOSOR12270-5G APOSOR12270-100G APOSOR12270-25G
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Smeltepunkt: 25…29 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053005
CAS-nummer: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III